missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para TFPI humano

Código de producto. p-7230946
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15495133 96 pruebas 1 set
17145569 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15495133

Marca: Invitrogen™ EHTFPI

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El ensayo ELISA para el TFPI humano cuantifica el TFPI hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el TFPI hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para TFPI humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

El inhibidor de la vía del factor tisular (TFPI), también conocido como inhibidor de la coagulación asociado a la lipoproteína, es un inhibidor de la proteasa que regula la vía de la coagulación sanguínea dependiente del factor tisular (TF). El TFPI está glicosilado y se encuentra predominantemente en el endotelio vascular y en el plasma, tanto en forma libre como en complejos con lipoproteínas de plasma. El proceso de coagulación se inicia con la formación de un complejo factor VIIa-TF, que activa proteolíticamente proteasas adicionales (factores IX y X) y, en última instancia, conduce a la formación de un coágulo de fibrina. El TFPI inhibe las proteasas del factor X y VIIa-TF activadas en un bucle autorregulado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P10646
Intervalo del ensayo 7,37-1800 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 5 pg/mL
Intervalo de calibración De 5 pg/mL a 1800 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteasas, peptidasas e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta la TFPI humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7035
Símbolo de gen EPI,LACI,TFI1,TFPI
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Otra investigación
Volumen de muestra 2 μl de plasma; 2 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo EPI, LACI, TFI1, TFPI
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.