missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFPI Antibody (marstacimab) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30168249
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30168249 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30168249 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328100JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

TFPI Monoclonal antibody specifically detects TFPI in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TFPI
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon marstacimab
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen convertin, EPITFPI1LACITFI, Extrinsic pathway inhibitor, Lipoprotein-associated coagulation inhibitor, tissue factor pathway inhibitor, tissue factor pathway inhibitor (lipoprotein-associated coagulation inhibitor)
Especie del huésped Human
Inmunógeno TFPI
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7035
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.