missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TFF3 Polyclonal Antibody

Código de producto. 12889222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
12889222 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12889222

Marca: Invitrogen™ PA521081

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

A suggested positive control is rat small intestine tissue lysate. PA5-21081 can be used with blocking peptide PEP-1195.

Trefoil peptides are protease resistant molecules secreted throughout the gut that play a role in mucosal healing. Trefoil peptides contain three intrachain disulfide bonds, forming the trefoil motif, or P-domain and clustered in human chromosome 21q22.3. Trefoil Factor 3 (TFF3) is one of three trefoil peptides secreted by epithelial cells that line mucus membranes in the large and small intestines and lower respiratory tract. TFF3 is mainly active as a disulfide-linked homodimer and may have a role in promoting cell migration in healing processes. It is involved in the maintenance and repair of the intestinal mucosa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TFF3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica TFF3
N.º de referencia del gen Q03191, Q07654, Q62395
Alias de gen hITF; hP1.B; Intestinal trefoil factor; ITF; mITF; P1B; Polypeptide P1.B; rITF; rP1.B; Tff3; TFI; Trefoil factor 3; trefoil factor 3 (intestinal); trefoil factor 3, intestinal
Símbolos de los genes TFF3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TFF3.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21786, 25563, 7033
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.