missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFEC Monoclonal Antibody (OTI1B4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17585474
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17585474 100 μL 100 microlitros
17505484 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17585474 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA811469

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This gene encodes a member of the micropthalmia (MiT) family of basic helix-loop-helix leucine zipper transcription factors. MiT transcription factors regulate the expression of target genes by binding to E-box recognition sequences as homo- or heterodimers, and play roles in multiple cellular processes including survival, growth and differentiation. The encoded protein is a transcriptional activator of the nonmuscle myosin II heavy chain-A gene, and may also co-regulate target genes in osteoclasts as a heterodimer with micropthalmia-associated transcription factor. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.

Especificaciones

Antígeno TFEC
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TFEC
N.º de referencia del gen O14948
Alias de gen TCFEC, TFE-C, TFEC-L, TFECL, bHLHe34, hTFEC-L
Símbolos de los genes TFEC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human TFEC produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22797
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.