Learn More
TFEC Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 556.50€
Especificaciones
| Antígeno | TFEC |
|---|---|
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18244194
|
Novus Biologicals
NBP2-57258 |
100 μL |
589.00€ 556.50€ / 100 microlitros Ahorro 32.50€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18669466
|
Novus Biologicals
NBP2-57258-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TFEC Polyclonal specifically detects TFEC in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| TFEC | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Class E basic helix-loop-helix protein 34, hTFEC-L, TCFECTFECLbHLHe34BHLHE34, TFE-C, transcription factor EC, Transcription factor EC-like | |
| TFEC | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 22797 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:AIAFSDPLSYFTDLSFSAALKEEQRLDGMLLDDTISPFGTDPLLSATSPAV | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only