Learn More
Abnova™ Sonda FISH TFE3 de división
Código de producto. 16013405
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
200 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
Código de producto. 16013405
Marca: Abnova™ FS0004.100uL
Includes
Contratinción DAPI (1500ng/ml) 125 μL.
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la división de genes usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
  • Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
  • Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
  • Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
  • Proporción alta señal-ruido
  • Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Para utilizar con (aplicación) Hibridación fluorescente in situ (célula), hibridación fluorescente in situ (cortes integrados en parafina fijados en formol/PFA)
Incluye Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 250 uL
Tipo de producto Sonda FISH TFE3 de división
Cantidad 100 μl