Learn More
TFAM Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16821995 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16821995 150 μL 150 microlitros
16831995 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16821995
Marca: Proteintech 225861AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
TMEM192 is a widely expressed, four transmembrane protein that localizes to late endosomal/lysosomal membranes. This localization is mediated by two dileucine motifs present at the amino-terminus of TMEM192. A cysteine residue near the carboxy residue is responsible for disulfide bond formation in TMEM192 homodimers. Little is known about the function of this protein.
Especificaciones
Antígeno TFAM
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.28 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TFAM
N.º de referencia del gen P40630, Q00059
Alias de gen MtTF1, mtTFA, TCF 6, TCF6, TCF6L1, TCF6L2, TCF6L3, TFAM, Transcription factor 6, Transcription factor 6 like 2
Símbolos de los genes TFAM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TFAM Fusion Protein Ag18299
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21780, 7019
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG