Learn More
Texwipe™ Toallitas Thermaseal™ 70
Alta absorbencia, resistente a la abrasión
Marca:  Texwipe™ TX2079
Código de producto. 15762396
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Producido, envasado en salas limpias ISO Clase 4
  • Corte en caliente
  • Bordes termosellados
  • Filamento continuo
  • Doble tejido
  • Dimensiones: 23 × 23 cm