Learn More
Texwipe™ Hisopos de poliestireno estériles
Código de producto. 16575930 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Anchura de la cabeza (imperial):
0,22 in
Anchura de la cabeza (métrico):
5,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 500
Código de producto. Anchura de la cabeza (imperial) Anchura de la cabeza (métrico) unitSize
16575930 0,22 in 5,8 mm cada uno
17278879 0,22 in 5,8 mm paquete de 500
2 options
Código de producto. 16575930
Marca: Texwipe™ STX763
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los hisopos de poliéster hilado estériles Texwipe están fabricados con poliéster de grado USP al 100 %, unidos de forma segura al asa de madera o poliestireno con un adhesivo a base de agua.
  • Vigilancia medioambiental
  • Limpieza con soluciones y disolventes compatibles
  • Recogida de polvos finos
  • Muestreo de superficies
  • Recogida y transporte de muestras bacteriológicas
  • Especificaciones
    Longitud (imperial) 6,1 in
    Tipo de producto Hisopo
    Longitud (métrico) 155 mm
    Material Poliéster de hilado apto para uso médico
    Anchura de la cabeza (imperial) 0,22 in
    Anchura de la cabeza (métrico) 5,8 mm
    Tipo de mango Poliestireno
    Tipo de adhesivo A base de agua
    Material del mango Poliestireno
    Estilo de punta Cabeza grande
    Material de la punta Espuma