Learn More
Texwipe™ Hisopos Alpha™ con bajo TOC
Código de producto. p-3572225 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
127,5mm
162,3mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
13143743 162,3mm paquete de 1000
12373775 127,5mm paquete de 1000
2 options
Código de producto. 13143743
Marca: Texwipe™ TX761K
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados según tolerancias rigurosas y uniformes sin el uso de adhesivos para ofrecer un rendimiento superior. Los hisopos Texwipe™ Alpha™ con bajo COT se han limpiado mediante un proceso patentado para garantizar su idoneidad de uso en los análisis de carbono orgánico total (COT) como parte de un protocolo de validación de limpieza.
Fabricados según tolerancias rigurosas y uniformes sin el uso de adhesivos para ofrecer un rendimiento superior.Los hisopos Texwipe™ Alpha™ con bajo COT se han limpiado mediante un proceso patentado para garantizar su idoneidad de uso en los análisis de carbono orgánico total (COT) como parte de un protocolo de validación de limpieza.
  • Certificado; limpios con un nivel de TOC de < 50 μg/l que garantiza la uniformidad en la contribución de fondo del hisopo
  • Ideal para su uso en la validación de limpieza de equipos utilizados en la fabricación de fármacos, excipientes e ingredientes farmacéuticos
  • Cabezal de poliéster de doble capa y doble tejido que proporciona una excelente recuperación de muestras mediante la captura de las muestras en una estructura de tejido sin adherirse a ellas, lo que permite una liberación completa en el diluyente
  • Cabezal grande sobre asa rígida y desprendible que proporciona un soporte firme para el muestreo de zonas amplias y superficies planas y permite colocar el cabezal en un vial con mínima manipulación y contaminación
  • El mango de polipropileno 100 % garantiza que no se introduzcan contaminantes adicionales y proporciona una excelente resistencia química
  • Sin interferencia de fondo de otros contaminantes
  • Esterilizables en autoclave para su uso en entornos y procesos estériles
Especificaciones
Descripción Mango largo
Estructura Paleta de cabezal flexible, empuñadura larga
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de superficie para usar en protocolos de validación de limpieza, limpieza de precisión de zonas de difícil acceso o espacios pequeños.
Color del asa Verde claro
Diámetro del mango (métrico) 3,2mm
Longitud (métrico) 162,3mm
Longitud del mango (métrico) 145,5mm
Grosor (métrico) 2,8 mm
Longitud de la punta (métrico) 16,8mm
Anchura de la punta (métrico) 6,8mm
Tipo de adhesivo Térmica
Material del mango Polipropileno
Material de la punta Poliéster tejido Alpha™