Learn More
Texwipe™ KOGO™ TPA Cleanroom Adhesive Tapes
Código de producto. p-4379679 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Dimensions (LxW):
36 yd x 1 in
36 yd x 2 in
Tamaño de la unidad:
24 rollos
paquete de 48
Código de producto. Color Dimensions (LxW) unitSize
17956620 Transparente 36 yd x 1 in paquete de 48
17885432 Blanco 36 yd x 2 in 24 rollos
2 options
Código de producto. 17956620
Marca: Texwipe™ TPA1048CL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cleanroom tape solution for sealing and packaging material in critical environments
  • Ideal for sealing, packaging, color coding, and product identification in cleanrooms
  • Reusable press-and-seal cleanroom bags
  • High conformability, adhesion, and cohesion
  • LDPE backing material and acrylic adhesive
  • Latex free, low in halogens, leachable chlorides, and heavy metals
  • 5.5 mil. total thickness
  • 7.62cm (3 in.) HDPE core
  • Roll length: 33m (36 yd.)
  • Variety of colors and widths available
  • Cat. No. 18-366-461 includes 5cm (2 in.) perforations
Información de órdenes
Uniquely packaged in press-and-seal cleanroom bags.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 3
Tipo de adhesivo Acrylic
Color Transparente
Material LDPE
Para utilizar con (aplicación) Cleanroom packaging, color coding, labeling and waferbox sealing
Sin látex Yes
Cantidad 48/Pk.
Intervalo de temperatura (imperial) -40 to 190°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C to +88°C
Grosor (imperial) 5.5 mil
Dimensions (LxW) 36 yd x 1 in
Longitud (imperial) 36 yd.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 2.5 cm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 7.62 cm