Learn More
Texwipe™ Hisopos CleanTip™: Serie de gran absorción
Código de producto. 15702426 Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Diámetro de la punta (métrico):
7mm
11,6mm
13,5mm
Longitud del mango (métrico):
126mm
127mm
135mm
missing translation for 'unitSize'
paquete de 1000
paquete de 2500
paquete de 500
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15702426
missing translation for 'mfr': Texwipe™ TX720B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Certificado libre de silicona
Serie de gran absorción
Hisopos de gran absorción para aplicaciones industriales como la limpieza con disolventes como IPA, la aplicación de lubricantes y otros líquidos y la eliminación de materiales excedentes.
  • Hisopo de algodón disponible con o sin funda de espuma de poliuretano de celda abierta
  • La cubierta de espuma suave y no abrasiva protege contra la liberación de fibra
  • Asas largas fabricadas en madera dura para garantizar fuerza y rigidez
  • Construidos con los materiales más limpios disponibles y fabricados en una sala limpia mediante procesos y equipos innovadores
  • El proceso automatizado de alta precisión garantiza un rendimiento, un tamaño y una limpieza uniformes
  • El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consiste en una bolsa exterior resistente a los disolventes, sellada térmicamente, que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos
  • Cada bolsa exterior está codificada por lotes de forma individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Specifications
Estructura Cabeza de espuma moldeada alrededor del núcleo del bastoncillo de algodón, mango de madera largo
Diámetro del mango (imperial) 0,098 in
Longitud (imperial) 6,063 in
Para utilizar con (aplicación) Muestreo medioambiental, aplicación de lubricantes y ungüentos, eliminación de lubricantes y ungüentos, limpieza con disolventes como IPA o Acetona
Color del asa Marrón
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 2,5mm
Longitud (métrico) 154mm
Longitud del mango (imperial) 5 in
Longitud del mango (métrico) 127mm
Grosor (métrico) 4,2mm
Longitud de la punta (imperial) 1,035 in
Longitud de la punta (métrico) 26,3mm
Anchura de la punta (métrico) 5,8mm
Anchura de la punta 0,26 in
Diámetro de la punta (métrico) 11,6mm
Diámetro de la punta (imperial) 0,457 in
Tipo de adhesivo Térmico/mecánico
Material del mango Madera
Material de la punta Espuma de poliuretano de algodón/100 ppi
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.