Learn More
Texwipe™ Hisopos CleanTip™: Serie CleanFoam™
Código de producto. 15838304 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
2,63 in
2,65 in
2,744 in
2,756 in
2,795 in
6,41 in
Estilo de punta:
Los tubos
Rígida
Tipo de mango:
Compacto
Largo
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Longitud (imperial) Estilo de punta Tipo de mango unitSize
15838304 2,756 in Rígida Compacto paquete de 500
15722426 2,65 in Los tubos Compacto paquete de 500
15732426 2,795 in Rígida Compacto paquete de 500
15712426 6,41 in Los tubos Largo paquete de 500
15762426 2,744 in Los tubos Compacto paquete de 500
15752426 2,63 in Rígida Compacto paquete de 500
6 options
Código de producto. 15838304
Marca: Texwipe™ TX752B
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente capacidad de absorción
Cabezales CleanFoam lavados fabricados con espuma de poliuretano de celda abierta con 100 poros por pulgada para una excelente capacidad y amortiguación.
  • Hisopos de espuma más limpios disponibles con una capacidad de disolvente y captura de contaminación superiores
  • Procesado por disolvente para niveles muy bajos de residuos no volátiles y de generación de partículas
  • Buena resistencia química—puede utilizarse con disolventes como alcohol isopropílico y con aplicación de lubricantes y otros líquidos
  • Cabezales soldados térmicamente en mangos de polipropileno, sin adherencias contaminantes y fabricados con los materiales más limpios disponibles
  • El proceso automatizado de alta precisión garantiza un rendimiento, un tamaño y una limpieza uniformes
  • El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consiste en una bolsa exterior resistente a los disolventes, sellada térmicamente, que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos
  • Cada bolsa exterior está codificada por lotes de forma individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
Estructura Punta de precisión, bordes laterales, asa compacta
Diámetro del mango (imperial) 0,098 in
Longitud (imperial) 2,756 in
Para utilizar con (aplicación) Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en un entorno limpio crítico, limpieza de áreas rebajadas, eliminación de exceso de materiales, residuos, limpieza de superficies y juntas intersectantes
Color del asa Verde claro
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 2,5mm
Longitud (métrico) 70mm
Longitud del mango (imperial) 1,969 in
Longitud del mango (métrico) 50mm
Material CleanFoam
Tamaño Medio
Grosor (métrico) 3,4mm
Longitud de la punta (imperial) 0,787 in
Tipo de mango Compacto
Longitud de la punta (métrico) 20mm
Anchura de la punta (métrico) 6,8mm
Anchura de la punta 0,126 in
Diámetro de la punta (métrico) 3,4mm
Diámetro de la punta (imperial) 0,134 in
Tipo de adhesivo Térmica
Material del mango Polipropileno
Estilo de punta Rígida
Material de la punta Espuma de poliuretano CleanFoam™ de 100 ppi