Descripción
Excelente capacidad de absorción
Cabezales CleanFoam lavados fabricados con espuma de poliuretano de celda abierta con 100 poros por pulgada para una excelente capacidad y amortiguación.
- Hisopos de espuma más limpios disponibles con una capacidad de disolvente y captura de contaminación superiores
- Procesado por disolvente para niveles muy bajos de residuos no volátiles y de generación de partículas
- Buena resistencia química—puede utilizarse con disolventes como alcohol isopropílico y con aplicación de lubricantes y otros líquidos
- Cabezales soldados térmicamente en mangos de polipropileno, sin adherencias contaminantes y fabricados con los materiales más limpios disponibles
- El proceso automatizado de alta precisión garantiza un rendimiento, un tamaño y una limpieza uniformes
- El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consiste en una bolsa exterior resistente a los disolventes, sellada térmicamente, que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos
- Cada bolsa exterior está codificada por lotes de forma individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Estructura | Cabezal rígido, empuñadura compacta |
| Diámetro del mango (imperial) | 0,118 in |
| Longitud (imperial) | 2,795 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en un entorno limpio crítico, limpieza de áreas rebajadas, eliminación de exceso de materiales, residuos, limpieza de superficies y juntas intersectantes |
| Color del asa | Verde claro |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Diámetro del mango (métrico) | 3mm |
| Longitud (métrico) | 71mm |
| Longitud del mango (imperial) | 2,32 in |
| Longitud del mango (métrico) | 59mm |
| Mostrar más |