Learn More
Texwipe™ Hisopos de serie de poliéster Alpha™
El cabezal elástico y de poliéster lavado en sala limpia proporciona un fondo neutro para la muestra obtenida debido a sus elevados niveles de higiene. Los hisopos Texwipe™ Alpha™ son muy recomendados para el muestreo de superficies y el trabajo de valoración de limpieza.
Marca:  Texwipe™ TX754B
413.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13123743
  • 738.00€ / paquete de 2500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Descripción
El cabezal elástico y de poliéster lavado en sala limpia proporciona un fondo neutro para la muestra obtenida debido a sus elevados niveles de higiene.Los hisopos Texwipe™ Alpha™ son muy recomendados para el muestreo de superficies y el trabajo de valoración de limpieza.
Dos capas de puntas de poliéster AlphaLite™ lavadas en sala limpia y selladas térmicamente en asas de polipropileno.
  • Los materiales ultralimpios del cabezal se han moldeado con precisión para que cada hisopo se construya según tolerancias exactas
  • Sin adhesivos contaminantes
  • Resistencia superior a una amplia gama de productos químicos y disolventes
  • Liberación ultrabaja de iones, partículas y NVR
  • Recomendados para validación de limpieza
  • Excelentes propiedades de capacidad de absorción y de liberación
  • Amplia gama de configuraciones de punta y asa
  • Construidos con los materiales más limpios disponibles y fabricados en una sala limpia mediante procesos y equipos innovadores
  • Proceso automatizado de gran precisión que garantiza un rendimiento, dimensiones y capacidad de limpieza uniformes El envase sin silicona Bag-Within-A-Bag™ consta de una bolsa exterior sellada térmicamente y resistente a los disolventes que protege las bolsas interiores que contienen los hisopos Cada bolsa exterior se ha codificado por lote de manera individual para facilitar la trazabilidad y el control de calidad
Especificaciones
Especificaciones
Limpieza puntual de precisión de ranuras, guías, ranuras y otros espacios pequeños, aplicación y eliminación de lubricantes, adhesivos y otras soluciones en un entorno limpio crítico, utilización de disolventes (como IPA)
Swab
69,5mm
Poliéster
3,0mm
9,5mm
3,5mm
Térmica
Rigid
Verde claro
2,5mm
60mm
Mini
Compact
3,5mm
Alpha™
Polipropileno
Poliéster tejido Alpha™
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Texwipe™ Hisopos de serie de poliéster Alpha™ > Hisopos Mini Alpha; núcleo rígido; 500/bolsa