Description
Hisopos de espuma estériles Texwipe CleanFoam, longitud:127 mm (5 pulg), 132,2 mm, ancho del cabezal:19,82 mm (0,78 pulg), 19,7 mm, tipo de mango:polipropileno, poliuretano; aplicaciones recomendadas:Seguridad
Specifications
Specifications
| Longitud (imperial) | 5 in |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Longitud (métrico) | 132,2 mm |
| Material | Poliuretano |
| Anchura de la cabeza (imperial) | 0,78 in |
| Anchura de la cabeza (métrico) | 19,7 mm |
| Tipo de mango | Polipropileno |
| Tipo de adhesivo | Enlace térmico completo |
| Material del mango | Polipropileno |
| Estilo de punta | Circular |
| Show More |