Learn More
Texwipe™ Hisopos de espuma estériles CleanFoam
Código de producto. 15951457 Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Longitud (imperial):
5 in
5,02 in
Anchura de la cabeza (imperial):
0,51 in
0,78 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 15951457
Marca: Texwipe™ STX712A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Hisopos de espuma estériles Texwipe CleanFoam, longitud:127 mm (5 pulg), 132,2 mm, ancho del cabezal:19,82 mm (0,78 pulg), 19,7 mm, tipo de mango:polipropileno, poliuretano; aplicaciones recomendadas:Seguridad
  • Vigilancia medioambiental
  • Limpieza con soluciones y disolventes compatibles
  • Recogida de polvos finos
  • Muestreo de superficies
  • Recogida y transporte de muestras bacteriológicas
  • Especificaciones
    Longitud (imperial) 5,02 in
    Tipo de producto Hisopo
    Longitud (métrico) 127,5 mm
    Material Poliuretano
    Anchura de la cabeza (imperial) 0,51 in
    Anchura de la cabeza (métrico) 13 mm
    Tipo de mango Polipropileno
    Tipo de adhesivo Enlace térmico completo
    Material del mango Polipropileno
    Estilo de punta Rectangulares
    Material de la punta Poliuretano