Descripción
- Excellent retention of inks and toners
- Low particle and ion release
- Latex-impregnated for optimal purity and smoothness
- Minimal static charging prevents pages from sticking
- Sterilisable
- Weight: 75 g/m²
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Bond Paper |
| Con renglones | No |
| Width (English) Page | 8.2 in. |
| Longitud de página (imperial) | 11.74 in. |
| Color | Rosa |
| Color de la cubierta | Pink |