Learn More
Texwipe™ Papel Bond para salas limpias TexBond™ 20
Código de producto. p-7161490 Tienda Texwipe Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Color unitSize
11525415 Azul paquete de 250
16405029 Blanco paquete de 250
2 options
Código de producto. 11525415
Marca: Texwipe™ TX5711
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Papel Bond para salas limpias con unas características de control de contaminación excepcionales necesarias en entornos críticos. Se ha formulado especialmente para atender las necesidades de los usuarios que requieren un papel que retenga niveles bajos de iones y partículas con calidades de copia y escritura considerablemente mejoradas.
  • Posee resistencia general y una excelente resistencia al calor, lo que lo hace ideal para su uso en impresoras láser y fotocopiadoras
  • Generación de partículas muy baja
  • Niveles de iones muy bajos
  • Alto grado de opacidad
  • Bordes cortados con precisión
  • Beneficios del envasado en salas limpias
  • Capacidad de copiado excepcional
  • Compatible con impresora láser y fotocopiadora
  • Reproducciones claras
  • Se puede esterilizar en autoclave para su uso en ambientes estériles
  • Fotocopiadora, inyección de tinta e impresión láser
  • Impresión offset
  • Manuales para salas limpias, instrucciones de trabajo, toma de notas y transferencia de datos
  • Portadores codificados con colores
Especificaciones
Color Azul
Dimensiones (L x An) 210 x 297 mm
Cantidad 250 hojas/paq., 10 paquetes/caja