Learn More
Invitrogen™ Texas Red™-X, Succinimidyl Ester, single isomer
Descripción
El éster de succinimidilo Texas Red™-X reactivo a la amina puede utilizarse para crear bioconjugados rojo-fluorescentes brillantes con excitación/emisión máxima de ∼595/615 nm. Este colorante reactivo contiene un espaciador de aminohexanoílo de siete átomos ('X') adicional entre el fluoróforo y el grupo de ésteres de succinimidilo. Este espaciador ayuda a separar el fluoróforo de su punto de fijación y reduce potencialmente la interacción del fluoróforo con la biomolécula a la que se conjuga.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 mg |
| Tipo de producto | Éster de succinimidilo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Etiqueta o tinte | Texas Red™ |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
| Línea de productos | Texas Red |
| Emisión | 615 |
| Mostrar más |