Learn More
Invitrogen™ Texas Red™ Sulfonyl Chloride, mixed isomers
Código de producto. 10414212
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
10 x 1 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
10414212 10 x 1 mg 10 miligramos
11580776 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 10414212
Marca: Invitrogen™ T1905
Cloruro de sulfonilo Texas Red™, isómeros mixtos
El cloruro de sulfonilo Texas Red™ reactivo a las aminas puede usarse para crear bioconjugados de fluorescencia roja brillante con un máximo de excitación/emisión de ∼595/615 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 x 1 mg
Tipo de producto Cloruro de sulfonilo
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Amina
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Cloruro de sulfonilo
Etiqueta o tinte Texas Red™
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos
Línea de productos Texas Red
Emisión 615
Excitación 595