Learn More
Tetrazol, solución del 3 al 4 % de peso en acetonitrilo, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 288-94-8 | CH2N4 | 70.05 g/mol
124.62€ - 762.80€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrazole |
---|---|
CAS | 288-94-8, 75-05-8 |
Color | Crema a naranja |
Densidad | 0.8000g/mL |
Punto de ebullición | 77°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11309601
|
Thermo Scientific Acros
432991000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
124.62€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11906651
|
Thermo Scientific Acros
432990010 |
1 L | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
762.80€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Tetrazole | |
Crema a naranja | |
77°C | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
0.8 | |
C1=NNN=N1 | |
70.05 | |
CHEBI:33193 | |
Polvo cristalino |
288-94-8, 75-05-8 | |
0.8000g/mL | |
5°C | |
CH2N4 | |
KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N | |
2H-tetrazol | |
67519 | |
70.05 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en contacto con la piel.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Usar
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 206-023-4
- Tetrazole, 3 to 4 wt% solution in acetonitrile
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.