Learn More
Cloruro de tetrapropilamonio, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779678 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10483931 25 g Frasco de plástico 25 GR
10147143 100 g Frasco de plástico 100 GR
2 options
Código de producto. 10483931
Marca: Thermo Scientific Acros 420710250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5810-42-4 | C12H28ClN | 221.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5810-42-4
Fórmula molecular C12H28ClN
Peso molecular (g/mol) 221.81
Número MDL MFCD00038729
Clave InChI FBEVECUEMUUFKM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrapropylammonium chloride, tetrapropyl ammonium chloride, tetra-n-propylammonium chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, chloride 1:1, n,n,n-tripropylpropan-1-aminium chloride, tetrapropylazanium chloride, acmc-209m2k, ksc491c1h, tetra-n-propylammonium chloride 1g
PubChem CID 79880
Nombre IUPAC tetrapropilazanio; cloruro
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrapropylammonium chloride
Punto de fusión 240.0°C to 242.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3CH2CH2)4NCl
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.81
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Crystals