Learn More
Tetrafeniltin, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetraphenyltin |
| Punto de fusión | 224°C to 227°C |
| Punto de ebullición | >420°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Characteristic |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN3146 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.11 |
| Porcentaje de pureza | 97% |