Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de tetrazolio azul Tetranitro, 97 %
Descripción
Redox indicator for enzymes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetranitro blue tetrazolium chloride |
| Beilstein | 3897475 |
| Nombre IUPAC | 2-{4'-[3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium-2-yl]-3,3'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium dichloride |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 999.78 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Color | Amarillo |
| Cantidad | 1 g |
| Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
- Tetranitro blue tetrazolium chloride
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Tetranitro blue tetrazolium chloride