Learn More
Invitrogen™ Tetramethylrhodamine Cadaverine, 5-(and-6)-((N-(5-Aminopentyl) Amino) Carbonyl) Tetramethylrhodamine, mixed isomers
Descripción
La amina alifática primaria de tetrametilrodamina cadaverina se puede acoplar de forma reversible a aldehídos y cetonas para formar una base de Schiff, que puede reducirse a un derivado de amina estable generado por el borohidruro de sodio (NaBH4) o cianoborohidruro de sodio (NaCNH3). Los ácidos carboxílicos de las proteínas y otros biopolímeros solubles en agua pueden acoplarse a esta molécula en una solución acuosa usando carbodiimidas solubles en agua como EDAC (E2247). Este material contiene el isómero 5 y 6. Consulte la estructura para obtener más detalles.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | Tetrametilrodamina cadaverina |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Ácido carboxílico, cetona, aldehído |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Amina, cadaverina |
| Etiqueta o tinte | TMR (tetrametilrodamina) |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |