Learn More
Invitrogen™ Tetramethylrhodamine-5-Isothiocyanate (5-TRITC; G isomer)
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Descripción
El tetrametilrodamina-5-isotiocianato (5-TRITC; isómero G) aminorreactivo puede utilizarse para crear bioconjugados fluorescentes de color rojo-anaranjado brillante con un máximo de excitación/emisión ∼555/580 nm.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Tetrametilrodamina-5-isotiocianato |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Isotiocianato |
| Etiqueta o tinte | TMR (Tetrametilrodamina), isómeros TRITC |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
| Emisión | 580 |
| Excitación | 555 |