Learn More
Tetrametilciclobutano-1,3-diona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11477757 10 g 10 g
11487757 50 g 50 g
11497757 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11477757
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16297.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 933-52-8 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione is used as a chemical for life science research. It is also used to make other chemical, as well as an chemical and organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la tetrametil-1,3-ciclobutanediona se utiliza como producto químico para la investigación en ciencias de la vida. También se utiliza para fabricar otros productos químicos y como producto químico y orgánico intermediario.
Solubilidad
es soluble en cloroformo.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 933-52-8
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.182
Número MDL MFCD00001331
Clave InChI RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, tetramethylcyclobutane-1,3-dione, 1,3-cyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethyl, tetramethylcyclobuta-1,3-dione, 2,2,4,4-tetramethyl-1,3-cyclobutanedione, unii-rt4aq22ks4, 1,1,3,3-tetramethylcyclobutanedione, 2,2,4,4-tetramethylcyclobutanedione, dimethyl ketene dimer, rt4aq22ks4
PubChem CID 13617
Nombre IUPAC 2,2,4,4-Tetrametilciclobutano-1,3-diona
SMILES CC1(C(=O)C(C1=O)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylcyclobutane-1,3-dione
Punto de fusión 112°C to 115°C
Punto de ebullición 120°C to 122°C (150 mmHg)
Cantidad 10 g
Información de solubilidad It is soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza 99%