Learn More
Hidróxido de tetrametilamonio, 25 % en peso en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11975441 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10274850 100 g Frasco de plástico 100 GR
10284850 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11975441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138350025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hydroxide
Nombre de nota 25 wt. % in Methanol
CAS 75-59-2, 67-56-1
Punto de ebullición 65.0°C
Punto de fusión -98.0°C
Fórmula molecular C4H13NO
Fórmula lineal (CH3)4NOH
Número MDL MFCD00008280
Número UN 3286
Densidad 0.9000g/mL
Sinónimo tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Nombre IUPAC tetrametilazanio; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 91.154
PubChem CID 60966
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.15
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 0.9
Cantidad 2,5 kg
Temperatura de inflamación 6°C