Learn More
Tetraquis(trifenilfosfina)níquel(0), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-198268 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10012950 1 g Frasco de vidrio 1 g
10048711 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10012950
Marca: Thermo Scientific Acros 223980010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15133-82-1 | C72H60NiP4 | 1107.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15133-82-1
Fórmula molecular C72H60NiP4
Peso molecular (g/mol) 1107.86
Número MDL MFCD00010011
Clave InChI KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ni pph3 4, tetrakis triphenylphosphine nickel, tetrakis triphenylphosphine nickel 0, nickel-tetrakis triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine nickel 0 , ni 4-7 % approx.
PubChem CID 11979963
Nombre IUPAC níquel; trifenilfosfano
SMILES [Ni].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 122.0°C to 124.0°C
Color De marrón a marrón-óxido
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(C6H5)3P]4Ni
Cantidad 1 g
Fieser 06,570; 07,357; 09,450; 12,467; 13,294; 16,317
Formula Weight (peso de la fórmula) 1107.89
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H228-Sólido inflamable.