Learn More
Tetrakis(dimetilamino)germanio(IV), 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345567
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11345567 10 g 10 g
11355567 500 mg 500 miligramos
11365567 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11345567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042760.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Preparación de nitruros
Preparation of nitrides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7344-40-3
Fórmula molecular C8H24GeN4
Peso molecular (g/mol) 248.938
Número MDL MFCD01863476
Clave InChI JKUUTODNPMRHHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo germane, tetrakis dimethylamino, octamethylgermanetetramine, tetrakis dimethylamino germane, tetrakis dimethylamino germanium, dimethyl tris dimethylamino germyl amine
PubChem CID 16684231
Nombre IUPAC N-metil-N-[tris(dimetilamino)germil]metanamina
SMILES CN(C)[Ge](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrakis (dimethylamino)germanium (IV)
Punto de fusión 14°C
Color Incolora
Densidad 1.07 g/mL
Punto de ebullición 203°C
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Olor Amine-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ge[N(CH3)2]4
Cantidad 10 g
Número UN UN3129
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.9
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido