Learn More
Acrilato de tetrahidrofurfurilo, téc. 90 %, estabilizado con 500 ppm de hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045332
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11308365 50 g 50 g
11318365 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11308365
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10299.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2399-48-6 | C8H12O3 | 156.181 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2399-48-6
Fórmula molecular C8H12O3
Peso molecular (g/mol) 156.181
Número MDL MFCD00014516
Clave InChI YNXCGLKMOXLBOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofurfuryl acrylate, acrylic acid, tetrahydrofurfuryl ester, 2-propenoic acid, tetrahydro-2-furanyl methyl ester, sartomer 285, sartomer 302, viscoat 150, kayarad tc 101, light acrylate thf-a, thf-a, 2-propenoic acid, tetrahydrofurfuryl ester
PubChem CID 94232
Nombre IUPAC prop-2-enoato de oxolan-2-ilmetilo
SMILES C=CC(=O)OCC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofurfuryl acrylate
Nombre de nota stabilized with 500ppm hydroquinone
Densidad 1.03
Punto de ebullición 88°C to 89°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 50 g
Número UN UN3334
Beilstein 113115
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico