Learn More
Tetrahidrofurano (secuenciación), Fisher BioReagents
Código de producto. 10091303
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Vidrio ámbar, EcoSafPak™
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091303 1 L Vidrio ámbar, EcoSafPak™ 1 litro
1 options
Código de producto. 10091303 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP11401
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El tetrahidrofurano se usa con frecuencia en procedimientos de secuenciación.
EcoSafPak™ es un sistema de envasado respetuoso con el medio ambiente fabricado con material 100 % reciclable por un proveedor certificado por SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
pH 7 to 8
Punto de fusión -108.4°C
Absorbancia 0.10 AU max. at 254nm, 0.30 AU max. at 230nm, 0.60 AU max. at 215nm, 1.00 AU max. at 210nm
CAS 109-99-9
Color Incolora
Densidad 0.880g/cm³
Punto de ebullición 66°C
Cantidad 1 L
Envase Vidrio ámbar, EcoSafPak™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4040 to 1.4070 (at 25°C)
Residuos después de la evaporación 5ppm max.
Fórmula molecular C4H8O
Número MDL MFCD00005356
Presión de vapor 200mbar at 20°C
Viscosidad 0.55 cP at 20°C
Agua 0.02% max.
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
Nombre IUPAC oxolano
Peso molecular (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado Secuenciación
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.