Learn More
Tetrahidrofurano, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15915540 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
45 L
Envase:
Bidón de acero inoxidable retornable
Tamaño de la unidad:
45 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15915540 45 L Bidón de acero inoxidable retornable 45 litros
1 options
Código de producto. 15915540 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 7218745LRC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. farmacopea farmacopea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
pH neutral
Punto de fusión -108°C
CAS 109-99-9
Color Incolora
Punto de ebullición 65°C (1013 hPa)
Cantidad 45 L
Envase Bidón de acero inoxidable retornable
Fórmula molecular C4H8O
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
Nombre IUPAC oxolano
Peso molecular (g/mol) 72.11