Learn More
Tetrahidrofurano d8, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-197258 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1mL.
5mL.
10 ml
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ML
10 ML
25 ml
5 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10469660 1mL. Frasco de vidrio 1 ML
10712611 5mL. Frasco de vidrio 5 ML
10712801 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
16368186 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10469660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180130010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1693-74-9 | C4H8O | 80.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1693-74-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 80.16
Número MDL MFCD00044238
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
PubChem CID 80290
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran-D8
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5 atom % D
Densidad 0.9800g/mL
Deuterio (D) 99,4% mín
Envase Frasco de vidrio
Agua 0,06 % máx. (culombimétrico)
Cantidad 1mL.
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolano
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.17
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran-D8
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.