Learn More
Tetrahidrofurano, biogrado, 99.8 %, sin estabilizar, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
11405230 4 x 1 L 4 litros
11485220 1 L 1 litro
11495220 4 L 4 litros
3 options
Código de producto. 11405230
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044505.M1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Síntesis de péptido y de ácido nucleico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108°C
Nombre de nota Unstabilized
Color Incolora
Densidad 0.889g/mL
Punto de ebullición 66°C
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Olor Ether-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4070
Número UN UN2056
Beilstein 102391
Índice Merck 14,9211
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Biogrado