Learn More
Tetrahydrofuran, ACS Reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15666690
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15666690 1 L Glass Bottle 1 litro
15608450 4 L Glass Bottle 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15666690 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 6767641L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ACS Reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor,≥99.0%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108°C (literature)
Nombre de nota ACS Reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ≥99.0%
% máx. CAS <100.0000%
Densidad 0.889 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 65°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −21°C
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal C4H8O
Número UN UN2056
Beilstein 102391
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo ACS