Learn More
Tetrahydrofuran, Puriss. p.a., contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15697360
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
25 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
175 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
N/D
Tamaño de la unidad:
175 Kg
25 litros
5 litros
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15697360 25 L Lata de acero inoxidable 25 litros
15617370 5 L Frasco de aluminio 5 litros
15627370 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15607370 4 x 2.5 L N/D paquete de 4
15667360 175 kg Bidón de metal 175 Kg
5 options
Código de producto. 15697360
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 8736825L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., contiene 250 ppm de BHT como inhibidor, reactivo ACS, react. farmacopea europea, ≥99,9%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108°C
Color Incolora
Densidad 0.887g/mL at 20°C, 0.889g/mL at 25°C
Punto de ebullición 65°C (1013 hPa)
Cantidad 25 L
Límite de explosión 0.118
Temperatura de inflamación −17°C (1.4°F)
Punto de ignición 610°F
Envase Lata de acero inoxidable
Forma física Líquido
Presión de vapor 114mmHg (15°C), 143mmHg (20°C)
Número UN UN2056
Beilstein 102391
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran (stab. with BHT)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.