Learn More
Tetrahydrofuran, Puriss. p.a., contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydrofuran |
| Punto de fusión | -108°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.887g/mL at 20°C, 0.889g/mL at 25°C |
| Punto de ebullición | 65°C (1013 hPa) |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Límite de explosión | 0.118 |
| Temperatura de inflamación | −17°C (1.4°F) |
| Punto de ignición | 610°F |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tetrahydrofuran (stab. with BHT)
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.