Learn More
Tetrahidrofurano, 99,85 %, extra seco, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-216561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10613372 100 ml Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10168751 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10502232 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10613372 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 326971000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9 , 128-37-0
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahidrofurano, furano, tetrahidro, óxido de butileno, furanidina, hidrofurano, óxido de tetrametileno, oxaciclopentano, 1,4-epoxibutano, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahidrofurano
Punto de fusión -108.4 °C
Nombre de nota Estabilizado, agua de <50 ppm
Color Incolora
Densidad 0.8800 g/ml
Punto de ebullición 66.0 °C
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación −21 °C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Agua <50 ppm
Índice de refracción 1.407
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85%
Residuos después de la evaporación 0.001 % máx.
Gravedad específica 0.88
Viscosidad 0.55 mPa.s (20 °C)
Beilstein 17, 10
Agua 0.005 % máx. (culombimétrico)
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Índice Merck 15, 9356
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible. Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol, 2-propanol, dmf, cloruro de metileno y acetona
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99.85 %
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetrahydrofuran