Learn More
Tetrahidro-β-carbolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225164 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225164 1 g Frasco de vidrio 1 g
10584954 5 g Glass bottle 5 g
2 options
Código de producto. 10225164
Marca: Thermo Scientific Acros 427580010
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 16502-01-5 | C11H13ClN2 | 208.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16502-01-5
Fórmula molecular C11H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 208.69
Número MDL MFCD00004954
Clave InChI PHLJRXUBLWEPCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tryptoline, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-pyrido 3,4-b indole, noreleagnine, 1,2,3,4-tetrahydro-9h-pyrido 3,4-b indole, 1,2,3,4-tetrahydro-beta-carboline, tetrahydro-beta-carboline, thbc, tetrahydronorharman, unii-65027tmi0h, 1h,2h,3h,4h,9h-pyrido 3,4-b indole
PubChem CID 107838
Nombre IUPAC 2,3,4,9-tetrahidro-1H-pirido[3,4-b]indol
SMILES [H+].[Cl-].C1CC2=C(CN1)NC1=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-β-carboline
Punto de fusión 206°C to 208°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydro-beta-carboline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.