Learn More
Greiner Bio-One Frascos para medios de cultivo tetragonales
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Descripción
- No citotóxicos
- Apirógenos
- Esterilizadas mediante radiación
- Disponibles en tres tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Color | Transparente |
| Material | PET |
| Esterilidad | Estéril |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Forma | Tetragonal |
| Tipo de producto | Frasco para medios de cultivo |