Learn More
Tetraetilenglicol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466726
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
11466726 2500 mL 2500 ml
11456726 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 11466726
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23880.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-60-7 | C8H18O5 | 194.227 g/mol
Tetraethylene glycol is used as a solvent to dissolve water-insoluble compounds. It is employed as a nitrocellulose solvent, a plasticizer, a natural gas desiccant, a hydraulic fluid and in lacquers and coatings. Furthermore, it is used in the synthesis of tetraethylene glycol methacrylate monomer. It acts as a chemical intermediate and acts as a solvent for the manufacturing of inks and dyes. In addition, it serves as a coupling agent in the production of textile lubricants and formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetraetilenglicol se utiliza como disolvente para disolver compuestos insolubles en agua. Se emplea como disolvente de nitrocelulosa, plastificador, desecante de gas natural y fluido hidráulico, así como en lacas y recubrimientos. Además, se utiliza en la síntesis de monómeros de metacrilato de tetraetilenglicol. Actúa como intermediario químico y como disolvente para la fabricación de tintas y colorantes. Además, sirve como agente de acoplamiento en la producción de formulaciones y lubricantes textiles.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, acetona, ácido acético, glicerina, piridina, aldehídos, tetracloruro de carbono y éter dietílico. Inmiscible con aceite, benceno, tolueno, grasas e hidrocarburos alifáticos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-60-7
Fórmula molecular C8H18O5
Peso molecular (g/mol) 194.227
Número MDL MFCD00002879
Clave InChI UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetraethylene glycol, tetraglycol, 2,2'-oxybis ethane-2,1-diyl bis oxy diethanol, hi-dry, carbitol, diethyl, 3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol, bis 2-2-hydroxyethoxy ethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, tetra ethylene glycol, hsdb 843
PubChem CID 8200
ChEBI CHEBI:44920
Nombre IUPAC 2-[2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etoxi]etanol
SMILES C(COCCOCCOCCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylene glycol
Punto de fusión -4°C
Densidad 1.125
pH 8.5
Punto de ebullición 313°C to 314°C
Temperatura de inflamación 193°C (379°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.459
Cantidad 2500 mL
Beilstein 1634320
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,acetone,acetic acid,glycerin,pyridine,aldehydes,carbon tetrachloride and diethyl ether. Immiscible with oil,benzene,toluene,fat and aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 99%