Learn More
Perclorato de tetraetilamonio, solución acuosa de 0,2 M, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10350634 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10350634 500 mL Frasco de plástico 500 ML
10483755 100 mL Frasco de plástico 100 ml
2 options
Código de producto. 10350634
Marca: Thermo Scientific Acros 379805000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2567-83-1 | C8H20ClNO4 | 229.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación, catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium perchlorate
CAS 2567-83-1, 7732-18-5
Densidad 1.0016g/mL
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C8H20ClNO4
Número MDL MFCD00041977
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 1.0016
Sinónimo tetraethylammonium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate, tetraethylazanium perchlorate, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, perchlorate 1:1, ammonium, tetraethyl-, perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, acmc-1ccq7, ksc203k4p, tetraethyl ammonium perchlorate, tetraethylammoniumperchlorate, dry
Clave InChI WGHUNMFFLAMBJD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-][Cl](=O)(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
Nombre IUPAC tetraetilazanio; perclorato
Peso molecular (g/mol) 229.70
PubChem CID 2734932
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.7