Learn More
Tetraetilamonio de potasio, 25 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10046010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 GR
10046010 25 g 25 g
10484701 100 g 100 GR
11965451 500 g 500 GR
3 options
Código de producto. 10046010
Marca: Thermo Scientific Acros 420290250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium hydroxide
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota 25% in Water
CAS 77-98-5, 7732-18-5
Punto de ebullición 102.0°C
Fórmula molecular C8H21NO
Fórmula lineal (C2H5)4NOH
Número MDL MFCD00009024
Densidad 1.0200g/mL
Sinónimo tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Nombre IUPAC tetraetilazanio; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 147.26
PubChem CID 6509
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.26
Porcentaje de pureza 24 to 26%
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.402
Gravedad específica 1.02
Cantidad 25 g
Forma física Solución