Learn More
Hidróxido de tetraetilamonio, 10 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-196638 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
10016000 100 g 100 GR
10026000 500 g 500 GR
2 options
Artikelnummer. 10016000
Brand: Thermo Scientific Acros 420281000
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 77-98-5 | C8H21NO | 147.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Tetraethylammonium hydroxide
Color Incolora
Nombre de nota 10% in Water
CAS 77-98-5, 7732-18-5
Punto de ebullición 102.0°C
Fórmula molecular C8H21NO
Fórmula lineal (C2H5)4NOH
Número MDL MFCD00009024
Densidad 1.0200g/mL
Índice Merck 15, 9346
Sinónimo tetraethylammonium hydroxide, tetraethyl ammonium hydroxide, unii-ra8vu41b1f, ammonium, tetraethyl-, hydroxide, tetraethylazanium hydroxide, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide, ra8vu41b1f, ethanaminium, n,n,n-triethyl-, hydroxide 1:1, tetraethylammonium hydroxide solution in water, n,n,n-triethylethanaminium
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
Nombre IUPAC tetraetilazanio; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 147.26
PubChem CID 6509
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.26
Porcentaje de pureza 9.5 to 10.5%
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.402
Gravedad específica 1.02
Cantidad 100 g
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.