Learn More
Tetradecanonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11428597
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428597 100 g 100 g
11418597 25 g 25 g
11438597 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19704.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-63-0
Fórmula molecular C14H27N
Peso molecular (g/mol) 209.38
Número MDL MFCD00019848
Clave InChI MLRCLPRHEOPXLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo myristonitrile, tetradecanonitrile, 1-cyanotridecane, myristyl nitrile, n-tridecyl cyanide, myrystyl nitrile, tridecyl cyanide, c14-18 nitriles, c14-c18 alkylnitrile, acmc-209nb3
PubChem CID 64678
Nombre IUPAC Tetradecanonitrilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradecanonitrile
Punto de fusión ∼19°C
Densidad 0.83
Punto de ebullición 226°C to 227°C (100 mmHg)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.4415
Cantidad 100 g
Beilstein 1705598
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.38
Porcentaje de pureza 98%