Learn More
Tetraciclohexiltina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373487
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373487 5 g 5 g
11363487 1 g 1 g
11383487 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11373487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 018822.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 1449-55-4 | C24H44Sn | 451.326 g/mol
It is used as the ion carrier for the construction of a highly selective salicylate sensor. This sensor shows a Nernstian response to salicylate ions over a very wide concentration (1.0 × 10-7-1.0 × 10-1 M) in a pH range of 5.5-10.5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1449-55-4
Fórmula molecular C24H44Sn
Peso molecular (g/mol) 451.326
Número MDL MFCD00014278
Clave InChI JUISPCSEIXBMNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetracyclohexyltin, stannane, tetracyclohexyl, tetracyclohexylstananne, tetracyclohexyl tin, tin, tetracyclohexyl, acmc-1c0rn
PubChem CID 74056
Nombre IUPAC tetraciclohexilestannano
SMILES C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracyclohexyltin
Punto de fusión 241°C to 250°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3146
Información de solubilidad Sparingly Soluble (8.1E-9 g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.31
Forma física Polvo
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.