Learn More
Tetracianoetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481678
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11481678 5 g 5 g
11471678 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11481678
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13945.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 670-54-2 | C6N4 | 128.094 g/mol
Used for postfunctional addition to polyphenylacetylene derivatives to change the oxygen permeability. As reactant for Regioselective [2+2] cycloaddition reaction for production of BODIPY dyes2 and TCBD derivatives, Thermal addition reaction with alkynes, One-pot reactions with nucleophilic reagents forming aromatic cyanovinyl compounds, Synthesis of cobalt tetracyanoethylene films, Biotransformation by Botrytis cinerea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la adición posfuncional a los derivados de polifenilacetileno para cambiar la permeabilidad al oxígeno. También funciona como reactante en la reacción de cicloadición [2+2] regioselectiva para la producción de colorantes BODIPY2 y derivados de la TCBD, reacción de adición térmica con alquinos, reacciones en un solo recipiente con reactivos nucleofílicos que forman compuestos aromáticos de cianovinilo, síntesis de películas de tetracianoetileno de cobalto, biotransformación por Botrytis cinerea.
Solubilidad
Soluble en metanol, benceno, tolueno, agua (hidroliza para formar HCN) y éter (ligeramente).
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 670-54-2
Fórmula molecular C6N4
Peso molecular (g/mol) 128.094
Número MDL MFCD00001850
Clave InChI NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetracyanoethylene, tetracyanoethene, ethylenetetracarbonitrile, tcne, ethenetetracarbonitrile, ethene, tetracyano, 1,1,2,2-ethenetetracarbonitrile, tetrakyanethylen, 1,1,2,2-tetracyanoethene, 1,1,2,2-tetracyanoethylene
PubChem CID 12635
Nombre IUPAC eteno-1,1,2,2-tetracibonitrilo
SMILES C(#N)C(=C(C#N)C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetracyanoethylene
Punto de fusión 197°C to 199°C
Densidad 1.348
Punto de ebullición 223°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 1679885
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9195
Información de solubilidad Soluble in methanol,benzene,toluene,water (hydrolyses to form HCN),and ether (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.09
Porcentaje de pureza 98%