Learn More
WTW™ Celda de conductividad de 4 electrodos TetraCon™ 925-3
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11725184
Change view
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
3 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) unitSize
11725184 3 m cada uno
1 options
Código de producto. 11725184
Marca: WTW™ 301711
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gracias a su fácil manejo y diseño resistente, estas celdas de conductividad de electrodos están probadas con tecnología de 2 y 4 electrodos.
  • Celdas de medición de conductividad de IDS– mediciones desde agua pura hasta soluciones concentradas con tecnología probada de dos y cuatro electrodos
  • Tecnología probada de 2 y 4 electrodos
  • Manejo más sencillo, diseño resistente
  • Amplia zona de aplicación: desde agua pura hasta soluciones muy concentradas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 4 electrodos, grafito
Longitud del cable (métrico) 3 m
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 100°C
Diámetro del cuerpo (métrico) 15,3 mm
Longitud (métrico) 120 mm